2-Chlor-2,2-difluoracetylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1753J-25G PC1753J-5G
APOSPC1753J-25GEA 567 CHF
APOSPC1753J-25G APOSPC1753J-5G
2-Chlor-2,2-difluoracetylchlorid 97%
2-Chlor-2,2-difluoracetylchlorid
Formel: C₂Cl₂F₂O
Siedepunkt: 49…50 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00039317
CAS-Nummer: 354-24-5
UN: 1760
ADR: 8,III