1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Chloro-1,1-difluoroacetylacetone
PC1753G-25G PC1753G-5G
APOSPC1753G-25GEA 411 CHF
APOSPC1753G-25G APOSPC1753G-5G
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Formel: C₅H₅ClF₂O₂
MW: 170,54 g/mol
Siedepunkt: 141 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041520
CAS-Nummer: 2375-76-0
UN: 1993
ADR: 3,III