ω-Chlor-ω,ω-difluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1753-1G PC1753-5G
APOSPC1753-1GEA 73.1 CHF
APOSPC1753-1G APOSPC1753-5G
ω-Chlor-ω,ω-difluoracetophenon 97%
ω-Chlor-ω,ω-difluoracetophenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CClF₂
Siedepunkt: 95…97 °C/37mmHg
Dichte: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042123
CAS-Nummer: 384-67-8