Kalium(4-tert-butylphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Potassium (4-(tert-butyl)phenyl)trifluoroborate
PC1752-25G
PC1752-5G
APOSPC1752-25GEA
218
CHF
APOSPC1752-25G
APOSPC1752-5G
Kalium(4-tert-butylphenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(4-tert-butylphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₀H₁₃BF₃K MW: 240.11 g/mol Melting Pt: >230 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659940 CAS-Nummer: 423118-47-2 |