Methyl-2-brom-4-fluorbenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
PC1747-25G PC1747-5G PC1747-100G
APOSPC1747-25GEA 138 CHF
APOSPC1747-25G APOSPC1747-5G APOSPC1747-100G
Methyl-2-brom-4-fluorbenzoat 97%
Methyl-2-brom-4-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
Siedepunkt: 75…78 °C/1mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06204026
CAS-Nummer: 653-92-9