5-(Trifluormethyl)oxindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1742-100MG
APOSPC1742-100MGEA 122 CHF
APOSPC1742-100MG
5-(Trifluormethyl)oxindol 98%
5-(Trifluormethyl)oxindol
Formel: C₉H₆F₃NO
MW: 201,15 g/mol
Melting Pt: 182…186 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179602
CAS-Nummer: 71293-62-4