Chlordifluoressigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1740-100G
PC1740-25G
APOSPC1740-100GEA
80.1
CHF
APOSPC1740-100G
APOSPC1740-25G
Chlordifluoressigsäure 98%
Chlordifluoressigsäure
On treatment with base difluorocarbene can be generated: Tetrahedron Lett., 21, 1047 (1980), Yoshida et al., J. Fluorine Chem., 1994, 68, 33-38.
Formel:
C₂HClF₂O₂ Siedepunkt: 121…122 °C Melting Pt: 20…24 °C Dichte: 1,54 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004176 CAS-Nummer: 76-04-0 EINECS: 200-928-8 UN: 3261 ADR: 8,II |