Kalium(4-methoxy-2-methylphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1729-1G
PC1729-5G
APOSPC1729-1GEA
114
CHF
APOSPC1729-1G
APOSPC1729-5G
Kalium(4-methoxy-2-methylphenyl)trifluoroborat 96%
Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate
Formel:
C₈H₉BF₃KO Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04115764 CAS-Nummer: 850623-69-7 |