Kalium(2-(aminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (2-carbamoylphenyl)trifluoroborate
PC1727-1G PC1727-250MG
APOSPC1727-1GEA 342 CHF
APOSPC1727-1G APOSPC1727-250MG
Kalium(2-(aminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(2-(aminocarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₆BF₃KNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115765
CAS-Nummer: 850623-70-0