Kalium(2-(hydroxymethyl)phenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1723-100G
PC1723-25G
PC1723-5G
APOSPC1723-100GEA
1790
CHF
APOSPC1723-100G
APOSPC1723-25G
APOSPC1723-5G
Kalium(2-(hydroxymethyl)phenyl)trifluoroborat 96%
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₇BF₃KO Melting Pt: 300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115769 CAS-Nummer: 850623-74-4 |