2-Chlor-1,4-dibrom-1,1,2-trifluorbutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1719-25G PC1719-5G
APOSPC1719-25GEA 73.5 CHF
APOSPC1719-25G APOSPC1719-5G
2-Chlor-1,4-dibrom-1,1,2-trifluorbutan 97%
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Formel: C₄H₄Br₂ClF₃
Siedepunkt: 70…75 °C/26mmHg
Dichte: 2,035 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017985
CAS-Nummer: 378-13-2