Kalium(2-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1711-10G PC1711-1G PC1711-5G
APOSPC1711-10GEA 837 CHF
APOSPC1711-10G APOSPC1711-1G APOSPC1711-5G
Kalium(2-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat 95%
Kalium(2-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Formel: C₁₃H₁₁BF₃KO
MW: 290.13 g/mol
Melting Pt: 200…204 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115742
CAS-Nummer: 850623-44-8