4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Chlor-4-(trifluormethyl)benzol4-Chlorbenzotrifluorid
APOSPC1710-5KGEA 393 CHF
APOSPC1710-5KG APOSPC1710-1KG APOSPC1710-500G APOSPC1710-100G APOSPC1710-25G APOSPC1710-10KG
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol 99%
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄ClF₃
MW: 180,56 g/mol
Siedepunkt: 136…139 °C
Melting Pt: –36 °C
Dichte: 1,353 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 43 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000627
CAS-Nummer: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III