2,3'-Dichlor-4'-fluoracetanilid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloro-N-(chloroacetyl)-4-fluoroaniline
PC1702-1G PC1702-500MG
APOSPC1702-1GEA 236 CHF
APOSPC1702-1G APOSPC1702-500MG
2,3'-Dichlor-4'-fluoracetanilid 97%
2,3'-Dichlor-4'-fluoracetanilid
Formel: C₈H₆Cl₂FNO
Melting Pt: 88…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084938
CAS-Nummer: 96980-64-2