2-Chlor-4-fluor-5-nitrobenzoesäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1693-100G
APOSPC1693-100GEA 136 CHF
APOSPC1693-100G
2-Chlor-4-fluor-5-nitrobenzoesäure 96%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClFNO
MW: 219,55 g/mol
Melting Pt: 183…185 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115715
CAS-Nummer: 114776-15-7