4-Chlor-2-fluor-5-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1692-1G PC1692-25G PC1692-5G PC1692-100G
APOSPC1692-1GEA 17.6 CHF
APOSPC1692-1G APOSPC1692-25G APOSPC1692-5G APOSPC1692-100G
4-Chlor-2-fluor-5-nitrobenzoesäure 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClFNO
MW: 219.55 g/mol
Melting Pt: 146…153 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115725
CAS-Nummer: 35112-05-1