3-Brom-2-fluoranisol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-fluorophenyl methyl ether
PC1688-10G PC1688-1G PC1688-5G
APOSPC1688-10GEA 87 CHF
APOSPC1688-10G APOSPC1688-1G APOSPC1688-5G
3-Brom-2-fluoranisol 98+%
3-Brom-2-fluoranisol
Formel: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Siedepunkt: 207 °C
Dichte: 1.531 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 93.4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07780183
CAS-Nummer: 295376-21-5