1-Boc-5-fluor-2-indolboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic Acid, N-(Boc)-5-fluoroindole-2-boronic acid
PC1682-1G PC1682-5G
APOSPC1682-1GEA 219 CHF
APOSPC1682-1G APOSPC1682-5G
1-Boc-5-fluor-2-indolboronsäure 98%
1-Boc-5-fluor-2-indolboronsäure
Formel: C₁₃H₁₅BFNO₄
MW: 279,07 g/mol
Melting Pt: 130…140 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04114581
CAS-Nummer: 352359-23-0