Calcium tetrafluoroborate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1648F-100G
PC1648F-25G
PC1648F-5G
APOSPC1648F-100GEA
592
CHF
APOSPC1648F-100G
APOSPC1648F-25G
APOSPC1648F-5G
Calcium tetrafluoroborate 95%
Calcium tetrafluoroborate
Formel:
Ca(BF₄)₂ MW: 213,69 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015972 CAS-Nummer: 13814-93-2 UN: 3260 ADR: 8,III |