3-Cyan-4-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid
PC1637-1G PC1637-5G
APOSPC1637-1GEA 26.2 CHF
APOSPC1637-1G APOSPC1637-5G
3-Cyan-4-fluorphenylboronsäure 97%
3-Cyan-4-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095130
CAS-Nummer: 214210-21-6