2-Chlor-4-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1636-25G
PC1636-5G
APOSPC1636-25GEA
101
CHF
APOSPC1636-25G
APOSPC1636-5G
2-Chlor-4-fluorphenylboronsäure 98%
2-Chlor-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClFO₂ MW: 174,37 g/mol Melting Pt: 220…223 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02684295 CAS-Nummer: 313545-72-1 |