5-Chlor-2-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1635-25G
PC1635-5G
APOSPC1635-25GEA
362
CHF
APOSPC1635-25G
APOSPC1635-5G
5-Chlor-2-fluorphenylboronsäure 97%
5-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClFO₂ Melting Pt: 182…188 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD05664225 CAS-Nummer: 352535-83-2 |