4-Chlor-2-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-fluorophenyl)borane
PC1629-25G PC1629-5G
APOSPC1629-25GEA 140 CHF
APOSPC1629-25G APOSPC1629-5G
4-Chlor-2-fluorphenylboronsäure 97%
4-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Melting Pt: 246…250 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02684293
CAS-Nummer: 160591-91-3