(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
PC1628-1G PC1628-5G PC1628-10G
APOSPC1628-1GEA 54.1 CHF
APOSPC1628-1G APOSPC1628-5G APOSPC1628-10G
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Formel: C₅H₅BFNO₂
MW: 155,92 g/mol
Melting Pt: 252…256 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659838
CAS-Nummer: 182344-14-5