5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid, (5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
PC1627-5G PC1627-1G PC1627-250MG
APOSPC1627-5GEA 80.1 CHF
APOSPC1627-5G APOSPC1627-1G APOSPC1627-250MG
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formel: C₆H₆BFO₃
MW: 155,92 g/mol
Melting Pt: 160…166 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095357
CAS-Nummer: 259209-20-6