3-Chlor-5-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
PC1618-1G
PC1618-5G
PC1618-25G
APOSPC1618-1GEA
26.2
CHF
APOSPC1618-1G
APOSPC1618-5G
APOSPC1618-25G
3-Chlor-5-fluorphenylboronsäure 97%
3-Chlor-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClFO₂ MW: 174,37 g/mol Melting Pt: 272…276 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06801741 CAS-Nummer: 328956-61-2 |