Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate
PC1616-1G
PC1616-5G
APOSPC1616-1GEA
26.2
CHF
APOSPC1616-1G
APOSPC1616-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205,13 g/mol Melting Pt: 54…62 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03001346 CAS-Nummer: 221313-10-6 |