5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1613-1G PC1613-5G
APOSPC1613-1GEA 55.7 CHF
APOSPC1613-1G APOSPC1613-5G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzamid
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631406
CAS-Nummer: 654-94-4