3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Fluoro-5-(isobutoxy)benzeneboronicacid
PC1608-5G PC1608-25G
APOSPC1608-5GEA 166 CHF
APOSPC1608-5G APOSPC1608-25G
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₄BFO₃
MW: 212,03 g/mol
Melting Pt: 130…134 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07363783
CAS-Nummer: 850589-57-0