2-Brom-3,3,3-trifluorpropen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
PC1602-100G
PC1602-25G
PC1602-5G
APOSPC1602-100GEA
188
CHF
APOSPC1602-100G
APOSPC1602-25G
APOSPC1602-5G
2-Brom-3,3,3-trifluorpropen 98%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
Versatile CF3 building block: Hu et al, J. Chem Soc., Perkin Trans. 1, 1998, 2, 279. Precursor for PC77612-(Trifluoromethyl)acrylic acid : JOC., 1989 , 54.
Formel:
C₃H₂BrF₃ MW: 174,95 g/mol Siedepunkt: 29…30 °C Dichte: 1.66 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00077469 CAS-Nummer: 1514-82-5 |