2-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1598G-5G PC1598G-25G PC1598G-1G
APOSPC1598G-5GEA 29.7 CHF
APOSPC1598G-5G APOSPC1598G-25G APOSPC1598G-1G
2-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Siedepunkt: 78…81 °C/30mmHg
Melting Pt: 44…48 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153086
CAS-Nummer: 50488-42-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III