4'-Brom-3'-(trifluormethyl)acetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-(4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC1594-1G PC1594-5G
APOSPC1594-1GEA 26.2 CHF
APOSPC1594-1G APOSPC1594-5G
4'-Brom-3'-(trifluormethyl)acetanilid 98%
4'-Brom-3'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₉H₇BrF₃NO
Melting Pt: 116…119 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052361
CAS-Nummer: 41513-05-7