4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1593R-100G PC1593R-25G PC1593R-5G
APOSPC1593R-100GEA 286 CHF
APOSPC1593R-100G APOSPC1593R-25G APOSPC1593R-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride
Formel: C₇H₃BrClF₃O₃S
Siedepunkt: 255…256 °C
Dichte: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00179336
CAS-Nummer: 175278-14-5
UN: 3265
ADR: 8,II