4-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1593K-100G
PC1593K-25G
PC1593K-500G
APOSPC1593K-100GEA
83.6
CHF
APOSPC1593K-100G
APOSPC1593K-25G
APOSPC1593K-500G
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin 99%
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃NO MW: 256.02 g/mol Siedepunkt: 98…100 °C/15mmHg Melting Pt: 29…30 °C Dichte: 1.691 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00179338 CAS-Nummer: 175278-09-8 UN: 2810 ADR: 6.1 III |