2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1593-25G PC1593-500G
APOSPC1593-25GEA 26.2 CHF
APOSPC1593-25G APOSPC1593-500G
2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Siedepunkt: 209 °C
Dichte: 1,693 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00203478
CAS-Nummer: 175278-17-8