4'-Brom-2'-(trifluormethoxy)acetanilid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1592K-10G
PC1592K-25G
PC1592K-5G
APOSPC1592K-10GEA
162
CHF
APOSPC1592K-10G
APOSPC1592K-25G
APOSPC1592K-5G
4'-Brom-2'-(trifluormethoxy)acetanilid 97%
4'-Brom-2'-(trifluormethoxy)acetanilid
Formel:
C₉H₇BrF₃NO₂ Melting Pt: 135…137 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00203979 CAS-Nummer: 175278-18-9 |