6-Fluorchromon-2-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
PC1589-1G PC1589-25G PC1589-5G
APOSPC1589-1GEA 131 CHF
APOSPC1589-1G APOSPC1589-25G APOSPC1589-5G
6-Fluorchromon-2-carbonsäure 98%
6-Fluorchromon-2-carbonsäure
Formel: C₁₀H₅FO₄
MW: 208,15 g/mol
Melting Pt: 257…259 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03070543
CAS-Nummer: 99199-59-4