4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1584-100G PC1584-25G PC1584-5G
APOSPC1584-100GEA 797 CHF
APOSPC1584-100G APOSPC1584-25G APOSPC1584-5G
4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten 98%
4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten
Precursor of 1,1,2-trifluoro-1,3-butadiene - A C4 intermediate for monofluoroolefins: JOC.,530,2304 (1998)
Formel: C₄H₄BrF₃
Siedepunkt: 95…98 °C
Dichte: 1.639 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 17 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039274
CAS-Nummer: 10493-44-4
UN: 1993
ADR: 3,II