3-Fluorthioanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Fluoro-3-(methylthio)benzene, 3-Fluorophenyl methyl sulphide
PC1579-100G PC1579-25G PC1579-5G
APOSPC1579-100GEA 836 CHF
APOSPC1579-100G APOSPC1579-25G APOSPC1579-5G
3-Fluorthioanisol
3-Fluorthioanisol
Formel: C₇H₇FS
MW: 142.2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03789131
CAS-Nummer: 658-28-6