2-Fluor-3-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1564-5G
APOSPC1564-5GEA 34.8 CHF
APOSPC1564-5G
2-Fluor-3-iodpyridin
2-Fluor-3-iodpyridin
Formel: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Siedepunkt: 97…99 °C/17mmHg
Melting Pt: 42…48 °C
Flash-Pt: 93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095287
CAS-Nummer: 113975-22-7