3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1558-100G
APOSPC1558-100GEA 244 CHF
APOSPC1558-100G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅F₃N₂O₃
Melting Pt: 90…92 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840207
CAS-Nummer: 2822-50-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III