Gatifloxacin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
PC1528-100G PC1528-10G PC1528-25G
APOSPC1528-100GEA 297 CHF
APOSPC1528-100G APOSPC1528-10G APOSPC1528-25G
Gatifloxacin
Gatifloxacin
Formel: C₁₉H₂₂FN₃O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00895399
CAS-Nummer: 112811-59-3