4-Brom-2,6-difluorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1515-25G PC1515-5G PC1515-100G
APOSPC1515-25GEA 105 CHF
APOSPC1515-25G APOSPC1515-5G APOSPC1515-100G
4-Brom-2,6-difluorbenzonitril
4-Brom-2,6-difluorbenzonitril
Formel: C₇H₂BrF₂N
MW: 218 g/mol
Melting Pt: 79…82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01310981
CAS-Nummer: 123843-67-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III