2,3,6-Trifluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1512-25G
PC1512-5G
PC1512-100G
APOSPC1512-25GEA
125
CHF
APOSPC1512-25G
APOSPC1512-5G
APOSPC1512-100G
2,3,6-Trifluorphenylboronsäure 98%
2,3,6-Trifluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BF₃O₂ Melting Pt: 127…132 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01863167 CAS-Nummer: 247564-71-2 |