4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene, 1-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1500-100G PC1500-25G
APOSPC1500-100GEA 69.6 CHF
APOSPC1500-100G APOSPC1500-25G
4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid 99%
4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C/5mmHg
Dichte: 1.763 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014685
CAS-Nummer: 349-03-1