2-Brom-4-(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride, 2-Bromo-1-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1494-25G PC1494-5G
APOSPC1494-25GEA 97.5 CHF
APOSPC1494-25G APOSPC1494-5G
2-Brom-4-(trifluormethyl)anisol 98%
2-Brom-4-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03789249
CAS-Nummer: 402-10-8