2-Brom-α,α,α-trifluor-5-nitrotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1490-25G PC1490-100G
APOSPC1490-25GEA 26.2 CHF
APOSPC1490-25G APOSPC1490-100G
2-Brom-α,α,α-trifluor-5-nitrotoluol 98%
2-Brom-α,α,α-trifluor-5-nitrotoluol
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Siedepunkt: 87…88 °C/3mmHg
Melting Pt: 41…44 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014707
CAS-Nummer: 367-67-9