6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1476-1G PC1476-5G
APOSPC1476-1GEA 92.3 CHF
APOSPC1476-1G APOSPC1476-5G
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
Melting Pt: >290 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153078
CAS-Nummer: 1701-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III