4'-Fluor-2-hydroxyacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1458-100G
PC1458-25G
PC1458-5G
APOSPC1458-100GEA
202
CHF
APOSPC1458-100G
APOSPC1458-25G
APOSPC1458-5G
4'-Fluor-2-hydroxyacetophenon 95%
4'-Fluor-2-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇FO₂ Melting Pt: 113…117 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02679035 CAS-Nummer: 403-31-6 |