5-Fluor-2-methoxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Cyano-4-fluoroanisole
PC14564-1G PC14564-25G PC14564-5G
APOSPC14564-1GEA 26.2 CHF
APOSPC14564-1G APOSPC14564-25G APOSPC14564-5G
5-Fluor-2-methoxybenzonitril
5-Fluor-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Melting Pt: 117…120 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683503
CAS-Nummer: 189628-38-4